p-tert-Butylanisol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2202-100G OR2202-25G
APOSOR2202-100GEA 43 EUR
APOSOR2202-100G APOSOR2202-25G
p-tert-Butylanisol 97%
p-tert-Butylanisol
Formel: C₁₁H₁₆O
Siedepunkt: 222 °C
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026309
CAS-Nummer: 5396-38-3
EINECS: 226-412-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR