Isochinolin-3-amin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22000-1G OR22000-10G OR22000-5G
APOSOR22000-1GEA 26.1 EUR
APOSOR22000-1G APOSOR22000-10G APOSOR22000-5G
Isochinolin-3-amin 97%
Isochinolin-3-amin
Formel: C₉H₈N₂
Schmelzpunkt: 174…180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102190
CAS-Nummer: 25475-67-6