2-Chlor-3,4-dimethoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)methanol
OR21959-10G OR21959-1G OR21959-5G
APOSOR21959-10GEA 260 EUR
APOSOR21959-10G APOSOR21959-1G APOSOR21959-5G
2-Chlor-3,4-dimethoxybenzylalkohol
2-Chlor-3,4-dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₁ClO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210141
CAS-Nummer: 93983-13-2