3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21943-25G OR21943-5G
APOSOR21943-25GEA 484 EUR
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₆H₂₄O₂
Molekulargewicht: 248.37 g/mol
Schmelzpunkt: 146…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017520
CAS-Nummer: 14035-33-7