4'-tert-Butylacetophenon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: p-tert-Butylacetophenone

OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA 79.9 EUR
APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacetophenon 95%
4'-tert-Butylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Siedepunkt: 107…108 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 0.964 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017256
CAS-Nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR