4,4'-Diacetylbiphenyl 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR21902-25G OR21902-5G
APOSOR21902-25GEA 30.1 EUR
APOSOR21902-25G APOSOR21902-5G
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Schmelzpunkt: 193…195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017248
CAS-Nummer: 787-69-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR