4'-Decylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Decylphenyl)ethanone, p-Decylacetophenone
OR21901-1G OR21901-5G
APOSOR21901-1GEA 65.4 EUR
APOSOR21901-1G APOSOR21901-5G
4'-Decylacetophenon
4'-Decylacetophenon
Formel: C₁₈H₂₈O
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173754
CAS-Nummer: 37593-06-9