3,5-Dichlorsalicylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid
OR2188-100G
OR2188-25G
APOSOR2188-100GEA
59.6
EUR
APOSOR2188-100G
APOSOR2188-25G
3,5-Dichlorsalicylsäure 99%
3,5-Dichlorsalicylsäure
Formel:
C₇H₄Cl₂O₃ Schmelzpunkt: 220…222 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002442 CAS-Nummer: 320-72-9 EINECS: 206-281-8 |