Methyl-(3-methoxyphenyl)acetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl-(3-methoxyphenyl)acetat 98%
Methyl-(3-methoxyphenyl)acetat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 86…88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017205
CAS-Nummer: 18927-05-4