(3-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
OR21783-25G
OR21783-5G
OR21783-100G
APOSOR21783-25GEA
74.1
EUR
APOSOR21783-25G
APOSOR21783-5G
APOSOR21783-100G
(3-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
(3-Methoxyphenyl)essigsäureethylester
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Siedepunkt: 109…110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026897 CAS-Nummer: 35553-92-5 |