2-(Ethylthio)nicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR21410-1G OR21410-5G
APOSOR21410-1GEA 101 EUR
APOSOR21410-1G APOSOR21410-5G
2-(Ethylthio)nicotinsäure
2-(Ethylthio)nicotinsäure
Formel: C₈H₉NO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051680
CAS-Nummer: 27868-76-4