Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 7-azaindole-2-carboxylate, Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR2140-250MG OR2140-100MG
APOSOR2140-250MGEA 33.5 EUR
APOSOR2140-250MG APOSOR2140-100MG
Ethyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998715
CAS-Nummer: 221675-35-0