5-Bromsalicylaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21356-100G
OR21356-1KG
OR21356-500G
APOSOR21356-100GEA
21.9
EUR
APOSOR21356-100G
APOSOR21356-1KG
APOSOR21356-500G
5-Bromsalicylaldehyd 98%
5-Bromsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₅BrO₂ Schmelzpunkt: 102…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003330 CAS-Nummer: 1761-61-1 EINECS: 217-167-2 |