2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21276-100G
OR21276-250G
OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA
219
EUR
APOSOR21276-100G
APOSOR21276-250G
APOSOR21276-25G
2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol 97%
2-Brom-4,6-di-tert-butylphenol
Formel:
C₁₄H₂₁BrO Schmelzpunkt: 56…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051597 CAS-Nummer: 20834-61-1 |