Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylate, Ethyl 4-amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR2123-25G OR2123-5G
APOSOR2123-25GEA 241 EUR
APOSOR2123-25G APOSOR2123-5G
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat 97%
Ethyl-4-amino-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel: C₈H₁₁N₃O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090781
CAS-Nummer: 776-53-4