Bromtrimethylsilan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
OR2120-100G OR2120-500G OR2120-25G
APOSOR2120-100GEA 37.7 EUR
APOSOR2120-100G APOSOR2120-500G APOSOR2120-25G
Bromtrimethylsilan
Bromtrimethylsilan
Formel: C₃H₉BrSi
Molekulargewicht: 153.09 g/mol
Siedepunkt: 79 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –8 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000048
CAS-Nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN-Nummer: 2924
ADR: 3+8 II