3,5-Dibromsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21193-100G
OR21193-500G
APOSOR21193-100GEA
58
EUR
APOSOR21193-100G
APOSOR21193-500G
3,5-Dibromsalicylaldehyd
3,5-Dibromsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄Br₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003318 CAS-Nummer: 90-59-5 |