3-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR21182-1G OR21182-5G
APOSOR21182-1GEA 141 EUR
APOSOR21182-1G APOSOR21182-5G
3-(1-Pyrrolyl)benzonitril
3-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Formel: C₁₁H₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052877
CAS-Nummer: 175134-98-2