2-Brom-4-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2118-5G
OR2118-1G
OR2118-25G
APOSOR2118-5GEA
36.4
EUR
APOSOR2118-5G
APOSOR2118-1G
APOSOR2118-25G
2-Brom-4-nitroanilin
2-Brom-4-nitroanilin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molekulargewicht: 217.02 g/mol Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025152 CAS-Nummer: 13296-94-1 |