Ethyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR21154-1G OR21154-5G
APOSOR21154-1GEA 58 EUR
APOSOR21154-1G APOSOR21154-5G
Ethyl 2-chloro-5-nitrobenzoate
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈ClNO₄
Molekulargewicht: 229.62 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115803
CAS-Nummer: 16588-17-3