2-(1-Piperidinyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 3-Piperidinophenylboronic acid pinacol ester
OR2101-1G
OR2101-250MG
OR2101-5G
APOSOR2101-1GEA
132
EUR
APOSOR2101-1G
APOSOR2101-250MG
APOSOR2101-5G
2-(1-Piperidinyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(1-Piperidinyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₂ Schmelzpunkt: 72.3…73.8 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368528 CAS-Nummer: 852227-97-5 |