2-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
OR2071-1G
OR2071-5G
APOSOR2071-1GEA
72.5
EUR
APOSOR2071-1G
APOSOR2071-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester 95+%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781208 CAS-Nummer: 876316-33-5 |