4-Hydroxy-3-nitropyridin-N-oxid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2037-1G
OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA
34.8
EUR
APOSOR2037-1G
APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridin-N-oxid 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₄N₂O₄ Schmelzpunkt: 225…226 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234062 CAS-Nummer: 31872-57-8 |