2'-Bromacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Bromoacetophenone
OR2031-100G
OR2031-25G
OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA
116
EUR
APOSOR2031-100G
APOSOR2031-25G
APOSOR2031-500G
2'-Bromacetophenon 98%
2'-Bromacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO Molekulargewicht: 199.05 g/mol Siedepunkt: 249 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1.476 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000067 CAS-Nummer: 2142-69-0 EINECS: 218-398-1 |