3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200167-1G OR200167-250MG
APOSOR200167-1GEA 453 EUR
APOSOR200167-1G APOSOR200167-250MG
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
3-(Acetylamino)benzoyl chloride
Formel: C₉H₈ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11939183
CAS-Nummer: 90531-74-1