N-Boc-N-ethylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
OR20016-1G
OR20016-25G
OR20016-5G
APOSOR20016-1GEA
21.9
EUR
APOSOR20016-1G
APOSOR20016-25G
APOSOR20016-5G
N-Boc-N-ethylglycine
N-Boc-N-ethylglycine
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Molekulargewicht: 203.24 g/mol Schmelzpunkt: 87…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672508 CAS-Nummer: 149794-10-5 |