(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Aminomethyl)-2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran
OR20015-1G OR20015-5G OR20015-10G
APOSOR20015-1GEA 84.1 EUR
APOSOR20015-1G APOSOR20015-5G APOSOR20015-10G
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine
Formel: C₇H₁₃NO₃
Flammpunkt: 96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082196
CAS-Nummer: 14496-27-6