5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200107-10G
OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA
94.4
EUR
APOSOR200107-10G
APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel:
C₇H₅N₃O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00220274 CAS-Nummer: 93-84-5 |