2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbonitrile
OR200030-100MG
OR200030-500MG
APOSOR200030-100MGEA
249
EUR
APOSOR200030-100MG
APOSOR200030-500MG
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
2-Chloro-1H-benzimidazole-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₄ClN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08457981 CAS-Nummer: 401567-00-8 |