N-Boc-4-piperidineethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-4-Piperidineethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, N-BOC protected
OR1989-25G OR1989-5G OR1989-1G
APOSOR1989-25GEA 97.3 EUR
APOSOR1989-25G APOSOR1989-5G APOSOR1989-1G
N-Boc-4-piperidineethanol
N-Boc-4-piperidineethanol
Formel: C₁₂H₂₃NO₃
Siedepunkt: 120…150 °C/0.5mmHg
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427086
CAS-Nummer: 89151-44-0