5-Brom-2-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 139 EUR
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Brom-2-iodpyridin
5-Brom-2-iodpyridin
Formel: C₅H₃BrIN
Molekulargewicht: 283.89 g/mol
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00691506
CAS-Nummer: 223463-13-6