1-Brom-4-chlorbenzol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR1960-1KG OR1960-250G OR1960-5KG
APOSOR1960-1KGEA 55.1 EUR
APOSOR1960-1KG APOSOR1960-250G APOSOR1960-5KG
1-Brom-4-chlorbenzol 98+%
1-Brom-4-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Siedepunkt: 196 °C
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Dichte: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000600
CAS-Nummer: 106-39-8
EINECS: 203-392-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR