5-Nitro-1,10-phenanthrolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR19583-25G OR19583-5G
APOSOR19583-25GEA 198 EUR
APOSOR19583-25G APOSOR19583-5G
5-Nitro-1,10-phenanthrolin 98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₂H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004981
CAS-Nummer: 4199-88-6