3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR19549-1G OR19549-250MG OR19549-5G
APOSOR19549-1GEA 84.1 EUR
APOSOR19549-1G APOSOR19549-250MG APOSOR19549-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene
Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 213…216 °C
Dichte: 0,978 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06201195
CAS-Nummer: 24743-14-4