1-Brom-3,5-dichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichlorobromobenzene
OR19527-100G
OR19527-250G
OR19527-25G
OR19527-1KG
APOSOR19527-100GEA
45.1
EUR
APOSOR19527-100G
APOSOR19527-250G
APOSOR19527-25G
APOSOR19527-1KG
1-Brom-3,5-dichlorbenzol
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Formel:
C₆H₃BrCl₂ Siedepunkt: 232 °C Schmelzpunkt: 73…77 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000584 CAS-Nummer: 19752-55-7 EINECS: 243-270-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...