2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-(dimethylamino)pyridine
OR19500-1G OR19500-5G
APOSOR19500-1GEA 58 EUR
APOSOR19500-1G APOSOR19500-5G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Formel: C₇H₉BrN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11036210
CAS-Nummer: 396092-82-3