cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR19496-5ML OR19496-1ML
APOSOR19496-5MLEA 207 EUR
APOSOR19496-5ML APOSOR19496-1ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formel: C₁₈H₃₄O
Siedepunkt: 155 °C/0,5mmHg
Dichte: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056667
CAS-Nummer: 506-43-4
EINECS: 208-038-1