3,5-Dibrompyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1947-100G OR1947-25G OR1947-500G
APOSOR1947-100GEA 49.3 EUR
APOSOR1947-100G APOSOR1947-25G APOSOR1947-500G
3,5-Dibrompyridin 98%
3,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Siedepunkt: 222 °C
Schmelzpunkt: 110…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014634
CAS-Nummer: 625-92-3
EINECS: 210-916-4