1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1945-100G OR1945-25G OR1945-5G
APOSOR1945-100GEA 79.9 EUR
APOSOR1945-100G APOSOR1945-25G APOSOR1945-5G
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen 99%
1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen
Formel: C₃₄H₂₈FeP₂
Schmelzpunkt: 181…183 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001422
CAS-Nummer: 12150-46-8
EINECS: 430-420-3