3-Chlor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1933-1G OR1933-25G OR1933-5G
APOSOR1933-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1933-1G APOSOR1933-25G APOSOR1933-5G
3-Chlor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
3-Chlor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BClO₄
Schmelzpunkt: 174…178 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659874
CAS-Nummer: 603122-82-3