2-Hydroxyisonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
OR1910-100G
OR1910-25G
OR1910-5G
APOSOR1910-100GEA
161
EUR
APOSOR1910-100G
APOSOR1910-25G
APOSOR1910-5G
2-Hydroxyisonicotinic acid
2-Hydroxyisonicotinic acid
Formel:
C₆H₅NO₃ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318566 CAS-Nummer: 22282-72-0 |