Anthranilohydrazid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide

OR1896-100G OR1896-25G
APOSOR1896-100GEA 98.6 EUR
APOSOR1896-100G APOSOR1896-25G
Anthranilohydrazid
Anthranilohydrazid
Formel: C₇H₉N₃O
Molekulargewicht: 151.17 g/mol
Siedepunkt: 378
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017056
CAS-Nummer: 1904-58-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR