Benzyl methyl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: ((Methylsulphonyl)methyl)benzene
OR1877-10G OR1877-50G
APOSOR1877-10GEA 72.5 EUR
APOSOR1877-10G APOSOR1877-50G
Benzyl methyl sulphone
Benzyl methyl sulphone
Formel: C₈H₁₀O₂S
Schmelzpunkt: 124…127 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025074
CAS-Nummer: 3112-90-1