(3-Iodphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
OR18733-25G OR18733-5G OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA 178 EUR
APOSOR18733-25G APOSOR18733-5G APOSOR18733-1G
(3-Iodphenyl)essigsäure 97%
(3-Iodphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046548
CAS-Nummer: 1878-69-9