4,4-Dimethylcyclohexanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 253 EUR
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimethylcyclohexanon 98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Dichte: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234965
CAS-Nummer: 4255-62-3
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III