2,3-Dimethoxybenzylamin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G
OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA
136
EUR
APOSOR18556-25G
APOSOR18556-5G
2,3-Dimethoxybenzylamin, technische Qualität
2,3-Dimethoxybenzylamin
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Siedepunkt: 137 °C/11mmHg Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052392 CAS-Nummer: 4393-09-3 EINECS: 224-515-7 |