3-Chlor-4-iodtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18412-100G
OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA
151
EUR
APOSOR18412-100G
APOSOR18412-25G
3-Chlor-4-iodtoluol 98%
3-Chlor-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Siedepunkt: 140 °C/22mmHg Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00079734 CAS-Nummer: 116632-42-9 |