2,5-Dibromphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dibromo-4-hydroxybenzene
OR18409-1G OR18409-5G OR18409-10G
APOSOR18409-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18409-1G APOSOR18409-5G APOSOR18409-10G
2,5-Dibromphenol 98%
2,5-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01851373
CAS-Nummer: 28165-52-8