Cholin-p-toluolsulfonat 85%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium toluene-4-sulphonate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 4-methylbenzenesulphonate
OR18384-5G
OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA
36.4
EUR
APOSOR18384-5G
APOSOR18384-25G
Cholin-p-toluolsulfonat 85%
Cholin-p-toluolsulfonat
Formel:
C₅H₁₄NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079051 CAS-Nummer: 55357-38-5 |