Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002199
CAS-Nummer: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0